Kluczowe dokumenty
SBR00050
Sigma-Aldrich
FITC Labeled D-Lysine
Suitable for bacterial labeling
Synonim(y):
FADL, FDAA
Wybierz wielkość
5 MG
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25N3O7S
Masa cząsteczkowa:
535.57
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
D-lizyna znakowana fluoresceiną jest fluorescencyjną pochodną D-lizyny otrzymywaną przez syntetyczne sprzężenie D-lizyny z fluoroforem. D-lizyna znakowana fluoresceiną charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością i przydatnością do znakowania peptydoglikanów w żywych bakteriach. Dodatkowo, może być stosowana w połączeniu z innymi barwnikami, takimi jak: Alanina znakowana FITC, Polimyksyna B znakowana Rodaminą B, Wankomycyna znakowana FITC i Polimyksyna B znakowana Dansylem (SBR00049, SBR00036, SBR00028, SBR00029).
Peptydoglikan bakteryjny to polimer składający się z cukrów i aminokwasów, sztywna warstwa przypominająca siatkę, która tworzy ścianę komórkową. D-aminokwasy(D-AA) są metabolicznie włączane do ściany komórkowej bakterii przez D,D-transpeptydazę i/lub L,D-transpeptydazę. Niedawno odkryto, że te transpeptydazy katalizują metaboliczną inkorporację egzogennych D-AA prawie bez ograniczeń tożsamości łańcucha bocznego.[1] Modyfikacja D-AA fluoroforami molekularnymi zapewnia fluorescencyjne D-aminokwasy, które mogą skutecznie znakować in situ peptydoglikan u różnych gatunków bakterii.[2]
Zastosowanie
Fluorescencyjnie znakowane D-AA mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, w tym do
  • Morfologia ściany komórkowej bakterii
  • Aktywność tworzenia lub przebudowy ściany komórkowej bakterii
  • Żywotność/aktywność bakterii
  • Identyfikacja aktywności bakterii na powierzchniach lub w substancjach
  • Rozróżnianie różnych szczepów bakterii na podstawie ich profilu inkorporacji różnych aminokwasów D i cukrów
[3]
Komentarz do analizy
  • Zastosowanie w mikroskopii fluorescencyjnej: D-lizyna znakowana fluoresceiną ma zakres długości fali wzbudzenia/emisji przy 495 nm/515 nm.
  • Zalecane stężenie robocze w mikroskopii fluorescencyjnej wynosi od 250 μM do 500 μM w DMSO.
  • Alikwoty roztworu DMSO można przechowywać w temperaturze -20°C, chroniąc przed światłem przez co najmniej miesiąc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yen-Pang Hsu et al.
Chemical science, 8(9), 6313-6321 (2017-10-11)
Fluorescent d-amino acids (FDAAs) enable efficient in situ labeling of peptidoglycan in diverse bacterial species. Conducted by enzymes involved in peptidoglycan biosynthesis, FDAA labeling allows specific probing of cell wall formation/remodeling activity, bacterial growth and cell morphology. Their broad application
Helene Botella et al.
mBio, 8(5) (2017-09-14)
Peptidoglycan (PG), a polymer cross-linked by d-amino acid-containing peptides, is an essential component of the bacterial cell wall. We found that a fluorescent d-alanine analog (FDAA) incorporates chiefly at one of the two poles in Mycobacterium smegmatis but that polar
Felipe Cava et al.
The EMBO journal, 30(16), 3442-3453 (2011-07-28)
Production of non-canonical D-amino acids (NCDAAs) in stationary phase promotes remodelling of peptidoglycan (PG), the polymer that comprises the bacterial cell wall. Impairment of NCDAAs production leads to excessive accumulation of PG and hypersensitivity to osmotic shock; however, the mechanistic
Erkin Kuru et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(50), 12519-12523 (2012-10-12)
Tracking a bug's life: Peptidoglycan (PG) of diverse bacteria is labeled by exploiting the tolerance of cells for incorporating different non-natural D-amino acids. These nontoxic D-amino acids preferably label the sites of active PG synthesis, thereby enabling fine spatiotemporal tracking