ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O.ClH/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12);1H/t8-;/m0./s1
Klucz InChI
KLHLGTPNBQXSJT-QRPNPIFTSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3