Przejdź do
33562
N,N′-Dibenzoyl-L-cystine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.51
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-640-6
Beilstein/REAXYS Number:
2068210
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
195-200 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
Other Notes
Chiral modifier of LiBH4 for enantioselective reductions of aromatic, heteroaromatic and unsaturated ketones to alcohols
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C121908852198D5782
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
mp
195-200 °C (dec.)
mp
123-125 °C (lit.)
mp
148 °C (dec.) (lit.)
mp
217-218 °C (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)