Próba
≥98%
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
92.8 °C
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3