Merck
P0747
Sigma-Aldrich
8-MA-cAMP
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
8-Methylaminoadenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N6O6PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
opakowanie
pkg of 10 μmol
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: freely soluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[Na+].CNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C11H15N6O6P.Na/c1-13-11-16-5-8(12)14-3-15-9(5)17(11)10-6(18)7-4(22-10)2-21-24(19,20)23-7;/h3-4,6-7,10,18H,2H2,1H3,(H,13,16)(H,19,20)(H2,12,14,15);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
PYXGPPLPPUIPRE-MCDZGGTQSA-M
Działania biochem./fizjol.
Selective cAMP-dependent protein kinase (PKA) activator. Site selective cyclic AMP analogue with similar affinity to site B of both protein kinase A type I and II. Priming analogue which acts synergistically together with analogues showing site A preference. Together with e.g. 8-piperidino cAMP, selective stimulation of type I can be achieved.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3