Merck
HPA006461
Sigma-Aldrich
Anti-FASN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fatty acid synthase
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RWLRVTVAGGVHISGLHTESAPRRQQEQQVPILEKFCFTPHTEEGCLSERAALQEELQLCKGLVQALQTKVTQQGLKMVVPGLDGAQIPRDPSQQELPRLLSAACRLQLNGN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) jest dużym, wielodomenowym białkiem lipogennym. Składa się z siedmiu domen katalitycznych, które obejmują syntazę β-ketoacylową (KS), acetylotransferazę malonylową, dehydratazę (DH), reduktazę białka nośnikowego enoiloacylu (ER), reduktazę β-ketoacylową (KR), białko nośnikowe acylu (ACP) i domeny tioesterazy. Białko to występuje w funkcjonalnej formie homodimerycznej. W normalnych warunkach ulega ekspresji na niskim poziomie.
Immunogen
Fatty acid synthase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) jest odpowiedzialna za biogenezę długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, które tworzą lipidowe cząsteczki sygnalizacyjne, błony i kotwice dla białek błonowych. Białko to jest powiązane z wieloma zaburzeniami, takimi jak stłuszczenie wątroby, rak, stany zapalne, otyłość i cukrzyca. Jest ono silnie regulowane w górę w wielu nowotworach, takich jak rak piersi, płuc, prostaty, okrężnicy, trzustki i pęcherza moczowego. W raku piersi białko to kontroluje wątrobowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (L-FABP), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i receptor VEGF-2 (VEGFR2), promując w ten sposób przejście nabłonkowo-mezenchymalne komórek raka piersi. W oporności na trastuzumab w raku piersi pośredniczy regulacja w górę FASN przez białko Pin-1 (izomeraza cis/trans peptydyloprolilowa, oddziałująca z NIMA 1). Jest on regulowany w górę w złośliwych glejakach i może mieć potencjał jako cel terapeutyczny dla leku Orlistat.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70489
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anup S Ramdhave et al.
American journal of translational research, 9(3), 830-844 (2017-04-08)
Emerging evidence suggests that, dysregulation of fatty acid synthase (FASN) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) could play a vital role in pathology of various diseases. Our aim was to determine the changes in FASN and IGF-1 levels concomitant to long
Katherine H Sippel et al.
The Journal of biological chemistry, 289(48), 33287-33295 (2014-10-11)
Human fatty acid synthase (FAS) is a large, multidomain protein that synthesizes long chain fatty acids. Because these fatty acids are primarily provided by diet, FAS is normally expressed at low levels; however, it is highly up-regulated in many cancers.
Elisabetta Vergani et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 927118-927118 (2022-08-02)
Drug resistance limits the achievement of persistent cures for the treatment of melanoma, in spite of the efficacy of the available drugs. The aim of the present study was to explore the involvement of lipid metabolism in melanoma resistance and
Susanne Grube et al.
Journal of neuro-oncology, 118(2), 277-287 (2014-05-03)
Fatty acid synthase (FASN), catalyzing the de novo synthesis of fatty acids, is known to be deregulated in several cancers. Inhibition of this enzyme reduces tumor cell proliferation. Unfortunately, adverse effects and chemical instability prevent the in vivo use of
Hyo Jeong Yun et al.
Anticancer research, 34(3), 1409-1416 (2014-03-07)
Clinical trials have shown efficacy of the anti-HER2 monoclonal antibody trastuzumab in metastatic breast cancer patients. The aim of the present study was to elucidate the mechanisms by which up-regulation of fatty acid synthase (FAS) expression confers resistance to trastuzumab
Produkty
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.