Przejdź do
SML1830
JJKK-048
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
[4-[Bis(1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]-1-piperidinyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
424,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1N=CN=C1)N2CCC(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C5)CC2
InChI
1S/C23H22N4O5/c28-23(27-12-24-11-25-27)26-7-5-15(6-8-26)22(16-1-3-18-20(9-16)31-13-29-18)17-2-4-19-21(10-17)32-14-30-19/h1-4,9-12,15,22H,5-8,13-14H2
InChI key
CLSNATLUIXZPMV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JJKK-048 is a cell penetrant ultrapotent and highly selective inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that exhibits a low cross-reactivity with other endocannabinoid targets. JJKK-048 is an irreversible inhibitor that binds to the active site S122.
Ultrapotent and highly selective inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2732SML1276SML1364
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)