Kluczowe dokumenty
O0501
Potassium oxalate monohydrate
≥98%
Synonim(y):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
Beilstein:
3752576
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Polecane produkty
Próba
≥98%
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient