Przejdź do
F1013
Iron(III) tartrate
Fe ~20 %
Synonim(y):
Ferric tartrate, Iron(III) tartrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe2(C4H4O6)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-953-8
MDL number:
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Fe, ~20%
Quality Segment
functional group
hydroxyl
SMILES string
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
Application
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F612923005725506
description
Fe ~20 %
description
technical grade
description
99.95% trace metals basis
description
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
composition
Fe, ~20%
composition
Fe, 16.5-18.5%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)