Kluczowe dokumenty
N6127
19-Norethindrone acetate
Synonim(y):
17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-acetate, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone 17-acetate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.00% (HPLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges