Merck
MSST0038
Sigma-Aldrich
8208LiteIGFBP7 Białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 7
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Białko MAC25, Białko wiążące IGF 7, Białko wiążące IGF7, Czynnik adhezji pochodzący z guza (TAF), Czynnik stymulujący PGI2, Czynnik stymulujący prostacyklinę, IGFBP-7, IGFBP-rP1
Wybierz wielkość
50 μG
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
3060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.12
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGFBP7(3490)
Opis ogólny
8208 Lite IGFBP7 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to białko składające się z 267 aminokwasów (w tym N-końcowego znacznika polihistydynowego), o obliczonej masie cząsteczkowej 28 kDa. SILu Lite IGFBP7 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
IGFBP7 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 7) należy do nadrodziny IGFBP i ulega szerokiej ekspresji w tkankach.[1] Zawiera 11 cystein, miejsce wiązania heparyny, domenę inhibitora trypsyny typu kazal i karboksykońcową powtórkę immunoglobuliny typu C. IGFBP7 wiąże się słabo z IGF (insulinopodobnymi czynnikami wzrostu) i silnie z insuliną. Uczestniczy głównie w szlakach niezależnych od IGF.[2] Gen IGFBP7 jest mapowany na ludzki chromosom 4q12.[3]
Immunogen
HHHHHHGGQSSSDTCGPCEPASCPPLPPLGCLLGETRDACGCCPMCARGEGEPCGGGAGRGYCAPGMECVKSRKRRKGKAGAAAGGPGVSGVCVCKSRYPVCGSDGTTYPSGCQLRAASQRAESRGEKAITQVSKGTCEQGPSIVTPPKDIWNVTGAQVYLSCEVIGIPTPVLIWNKVRGHYGVQRTELLPGDRDNLAIQTRGGPEKHEVTGWVLVSPLSKEDAGEYECHASNSQGQASAKITVVDALHEIPVKKGEGAEL
Działania biochem./fizjol.
8208LiteIGFBP7 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to białko składające się z 267 aminokwasów (w tym N-końcowego znacznika polihistydynowego), o obliczonej masie cząsteczkowej 28 kDa. SILu Lite IGFBP7 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
IGFBP7 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 7) działa jako supresor nowotworu, a także onkogen, kontrolując proliferację komórek, przyłączanie komórek, apoptozę i angiogenezę. Jest również zaangażowany w szlak sygnałowy TGFβ (transformujący czynnik wzrostu beta). IGFBP7 zakłóca szlak insulinowy i jest związany z rozwojem cukrzycy, a także chorób sercowo-naczyniowych.[2]
Postać fizyczna
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Informacje prawne
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methylation status of insulin-like growth factor-binding protein 7 concurs with the malignance of oral tongue cancer.
Chen L H, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 34(1), 20-20 (2015)
Overexpressed Skp2 within 5p amplification detected by array?based comparative genomic hybridization is associated with poor prognosis of glioblastomas
Saigusa K, et al.
Cancer Science, 96(10), 676-683 (2005)
Yi Liu et al.
Scientific reports, 5, 10227-10227 (2015-05-20)
Metabolic syndrome (MetS), one of the major public health concerns, is regarded as the "common soil" of incidence of common chronic diseases and may increase the risk of type 2 diabetes. The predominant underlying mechanism of MetS is insulin resistance