Merck
MSST0008
Sigma-Aldrich
8208LiteCLU Clusterin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Apolipoproteina J, Clusterin, Komunikat prostaty pod wpływem testosteronu 2 (TRPM-2)
Wybierz wielkość
50 μG
3160,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
3160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.12
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLU(1191)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
8208LiteClusterin jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to heterodimer 2 podjednostek (alfa i beta) składający się z 427 aminokwasów (w tym N-końcowych znaczników polihistydyny i V5), o obliczonej masie cząsteczkowej 50 kDa. 8208LiteClusterin jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy Clusterin w spektrometrii mas.
Działania biochem./fizjol.
Klasteryna jest wydzielanym glikozylowanym heterodimerem o masie 80 kDa połączonym disiarczkiem z podjednostkami alfa i beta (wytwarzanymi przez wewnętrzne rozszczepienie). Clusterin ulega ekspresji w praktycznie wszystkich tkankach i znajduje się we wszystkich ludzkich płynach. Jest zaangażowana w liczne procesy fizjologiczne ważne dla kancerogenezy i wzrostu guza, w tym antyapoptotyczne przeżycie komórek, regulację cyklu komórkowego, adhezję komórek, przebudowę tkanek i transport lipidów. Clusterin występuje również jako białko jądrowe. Wydzielana forma Clusterin ma zewnątrzkomórkową aktywność chaperonową i antyapoptotyczną, podczas gdy forma jądrowa działa jako czynnik proapoptotyczny.
Sekwencja
DQTVSDNELQEMSNQGSKYVNKEIQNAVNGVKQIKTLIEKTNEERKTLLSNLEEAKKKKEDALNETRESETKLKELPGVCNETMMALWEECKPCLKQTCMKFYARVCRSGSGLVGRQLEEFLNQSSPFYFWMNGDRIDSLLENDRQQTHMLDVMQDHFSRASSIIDELFQDRFFTREPQDTYHYLPFSLPHRRPHFFFPKSRIVRSLMPFSPYEPLNFHAMFQPFLEMIHEAQQAMDIHFHSPAFQHPPTEFIREGDDDRTVCREIRHNSTGCLRMKDQCDKCREILSVDCSTNNPSQAKLRRELDESLQVAERLTRKYNELLKSYQWKMLNTSSLLEQLNEQFNWVSRLANLTQGEDQYYLRVTTVASHTSDSDVPSGVTEVVVKLFDSDPITVTVPVEVSRKNPKFMETVAEKALQEYRKKHREESDPSRGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
Postać fizyczna
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Informacje prawne
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), [email protected].
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)