Przejdź do
MCL1
Mammalian Cell Lysis Kit
Synonim(y):
Cell Lysis Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 250 extractions (100 mm tissue culture plates)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
The product contains all required reagents for the disintegration of mammalian cells and tissue for subsequent analysis of protein targets. Cellular proteins are stabilized during lysis and are suitable for immunoassays, immunoprecipitation, affinity purification and other functional assays.
Mammalian cell lysis kit was used to test the role of vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor-1 and its ligand VEGF-B in motor neuron degeneration.[1]
Features and Benefits
  • The kit can be used to prepare cell lysis buffer and other modified buffers
  • The kit enables the researcher to change the buffer′s components to obtain maximum efficiency for a specific protein
Other Notes
The mammalian cell lysis kit is composed of solutions to be mixed and used for lysis of adherent cells, non-adherent cells, and tissues. It contains buffer, detergents, NaCl and protease inhibitor cocktail solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3228B7435L1912
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
 kit sufficient for 250 extractions (100 mm tissue culture plates)
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Protease inhibitor cocktail 2.5 mL
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
pictograms
CorrosionEnvironment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)