Przejdź do
SML2100
RIPA-56
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Benzyl-N-hydroxy-2,2-dimethylbutanamide, RIPA56
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)(Cc1ccccc1)C(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-13(2,3)12(15)14(16)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,16H,4,10H2,1-3H3
InChI key
AVYVHIKSFXVDBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective receptor interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) type III inhibitor with in vitro and in vivo efficacy against necroptosis.
RIPA-56 is a metabolically stable type III kinase inhibitor that targets receptor-interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) in a highly potent and selective manner (RIP1 IC50 = 13 nM) by locking RIP1 in its inactive form, exhibiting no inhibitory potency toward RIP3, IDO or a panel of multiple kinases (tested at 10, 200, and 5 μM, respectively). RIPA-56 protects against TNFα-induced necroptosis (necrosis) upon apoptosis/NF-κB pathway blockage (EC50 = 27 nM/murine L929 and 28 nM/human HT-29 cells) in cultures as well as TNFα-induced mortality and multiorgan damage in a murine model of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) in vivo (100% survival rate with 3 mg/kg/12 h or single 6 mg/kg i.p.) with good pharmacokinetics and bioavailability (F post 10 mg/kg p.o. or i.p. dosing = 22% and 100%, respectively, of 2 mg/kg i.v.). Long-term daily RIPA-56 supplementation (150 or 300 mg/kg in chow) is reported to prevent aging-associated deterioration of the male reproductive system in mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0658SML2305SML1066
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)