Przejdź do
C3228
CelLytic MT Cell Lysis Reagent
For mammalian tissues
Synonim(y):
Cell lysis buffer, Cell lysis reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
Application
CelLytic MT Cell Lysis Reagent has been used in the homogenization of hippocampi tissues, quadriceps muscles from mice, primary human trophoblasts (PHT), soleus muscles from mice and organs of Corti (OCs).
Features and Benefits
  • Gentle: Non-denaturing and does not interfere with downstream applications
  • Convenient: Provided ready to use
Analysis Note
It has been tested, but not limited to the following tissues: rat brain, kidney, muscle, heart, liver, spleen and mouse brain, kidney and muscle.
Other Notes
CelLytic MT is an efficient reagent for the extraction of proteins. The lysis buffer consists of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl, resulting in minimal interference with protein interactions and biological activity. CelLytic MT is also used for extraction of cell-line proteins. A volume of 20 mL of CelLytic MT is sufficient for 1 gram of tissue.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7435B7310C8740
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the composition of C3228 - CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent?
    1 answer
    1. The CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent is composed of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl. While the exact detergent is proprietary, it can be confirmed that it is not SDS or a Triton-based detergent.