Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mocznik jest głównym produktem końcowym katabolizmu białek u zwierząt. Mocznik jest produkowany głównie w wątrobie i wydzielany przez nerki. Jest on głównym nośnikiem usuwającym toksyczny amoniak z organizmu. Oznaczanie mocznika jest przydatne w ocenie czynności nerek. Ogólnie rzecz biorąc, podwyższony poziom mocznika jest związany z zapaleniem nerek, niedokrwieniem nerek, niedrożnością dróg moczowych i niektórymi chorobami pozanerkowymi (np. zastoinową niewydolnością serca, chorobami wątroby i cukrzycą). Obniżone poziomy często wskazują na ostrą niewydolność wątroby, ale mogą również wynikać z nadmiernie intensywnej pozajelitowej terapii płynami.
Application
Zestaw jest odpowiedni do wykrywania mocznika w próbkach biologicznych, takich jak osocze, surowica, mocz, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) i próbki żywności/napojów, takie jak mleko.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Urea Assay Kit III jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru mocznika w próbkach biologicznych. W tym teście ureaza przekształca mocznik w amoniak i dwutlenek węgla. NADH jest następnie przekształcany w NAD+ w obecności amoniaku, α-ketoglutaranu i dehydrogenazy glutaminianowej. Spadek gęstości optycznej przy długości fali 340 nm jest wprost proporcjonalny do stężenia mocznika w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 50 do 1000 µM mocznika w 96-dołkowym teście płytkowym.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Prosta procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i odczyt absorbancji po 30 minutach. Test w temperaturze pokojowej. Nie jest wymagana grzałka 37 °C.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?