The use of a clean-up kit for plant growth media samples, considering that they are not a validated sample type for Methionine testing is recommended. Dilute the sample, likely at least 1:1000, to mitigate any matrix effects, with potential adjustments to the dilution based on performance at this ratio.
Kluczowe dokumenty
MAK347
Zestaw do oznaczania metioniny (fluorometryczny)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania fluorescencji metioniny
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 fluorometric tests
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cardiovascular diseases
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Would the cleanup procedure and dilution of the sample be expected to help with the issue of high background fluorescence in the no-enzyme control samples for the product MAK347? Also, could the acidic pH of the samples (pH 5.7) be an issue, considering the medium's lack of buffering capacity?