Przejdź do
MAK354
Zestaw do oznaczania homocysteiny
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do ilościowego oznaczania homocysteiny
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
General description
Homocysteina jest nieproteogennym aminokwasem syntetyzowanym wewnątrzkomórkowo poprzez usunięcie grupy N-metylowej z niezbędnego aminokwasu metioniny. Homocysteina jest eksportowana z komórek do krwi, gdzie występuje głównie jako utleniona forma dwusiarczkowa, jako dimer lub związana z resztami cysteiny białek surowicy. Zredukowana forma homocysteiny ("wolna" homocysteina) może być metabolizowana do cysteiny poprzez szlak transsulfuracji; może jednak również ulegać wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji, tworząc wysoce reaktywny prooksydacyjny tiolakton homocysteiny. Późniejsza N-homocysteinylacja białkowych reszt lizyny przez reaktywny tiolakton zaburza konformację białka, prowadząc do tworzenia cytotoksycznych agregatów białkowych. Homocysteinylowane białka mogą również działać jako autoantygeny, wywołując zapalenie tętnic i miażdżycę. Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jest klinicznym biomarkerem zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, udaru niedokrwiennego i zawału mięśnia sercowego. Znacznie podwyższony poziom homocysteiny (hiperhomocysteinemia) jest skorelowany z 4-krotnym wzrostem śmiertelności z powodu zawału serca i 16-krotnym wzrostem prawdopodobieństwa nawrotu udaru mózgu.
Application
Nadaje się do oznaczania całkowitego stężenia homocysteiny w osoczu lub surowicy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania homocysteiny umożliwia ilościowe oznaczenie całkowitej homocysteiny w płynach biologicznych, takich jak osocze i surowica. Test opiera się na redukcji dwusiarczków homocysteiny do wolnej homocysteiny, która jest rozszczepiana przez enzym selektywny wobec homocysteiny, generując produkt pośredni. Produkt pośredni reaguje z roztworem sondy, tworząc stabilny fluorofor emitujący w zakresie dalekiej czerwieni (λex = 658 nm/λem = 708 nm). Na test nie mają wpływu fizjologiczne stężenia innych biologicznych tioli (takich jak cysteina, metionina i glutation), jest on wysoce wydajny i może wykrywać homocysteinę już od 5 μM.
Features and Benefits
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)