Kluczowe dokumenty
MAK105
Sigma-Aldrich
Phosphoglucomutase Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfoglukomutaza (PGM) jest enzymem kluczowym dla interkonwersji glukozo-1-fosforanu i glukozo-6-fosforanu.[1] W glikogenolizie PGM przekształca glukozo-1-fosforan w glukozo-6-fosforan do wykorzystania w szlaku glikolitycznym lub szlaku fosforanu pentozy.[2] Gdy poziom glukozy we krwi jest wysoki, PGM przekształca nadmiar glukozo-6-fosforanu (powstałego z glukozy w wyniku działania heksokinazy) w glukozo-1-fosforan.[3]
Niedobór fosfoglukomutazy prowadzi do choroby spichrzeniowej glikogenu.[4]
Przydatność
Nadaje się do pomiaru aktywności fosfoglukomutazy, analizy metabolizmu glukozy i sygnalizacji komórkowej oraz badań przesiewowych leków przeciwcukrzycowych w tkankach zwierzęcych (mięśnie, wątroba, serce, nerki itp.), hodowli komórkowej (komórki adherentne lub zawiesinowe) i osoczu.
Zasada
Zestaw Phosphoglucomutase Colorimetric Assay zapewnia prostą i bezpośrednią procedurę pomiaru aktywności PGM w różnych próbkach. Aktywność PGM jest określana za pomocą sprzężonego testu enzymatycznego, w którym glukozo-1-fosforan jest przekształcany przez PGM w glukozo-6-fosforan. Glukozo-6-fosforan jest następnie utleniany, tworząc produkt, który reaguje z sondą, generując kolorymetryczny (450 nm) produkt proporcjonalny do obecnej aktywności PGM. Jedna jednostka PGM to ilość enzymu, która wygeneruje 1,0 μmola NADH na minutę przy pH 8,0 w temperaturze pokojowej.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphoglucomutase (PGM 1) deficiency: a novel defect of muscle glycogen degradation and synthesis (P07. 200).
Haller R, et al.
Neurology, 78(1), P07-200 (2012)
Liver glucose metabolism in humans.
Adeva-Andany M M, et al.
Bioscience Reports, BSR20160385-BSR20160385 (2016)
The enzyme phosphoglucomutase (Pgm) is required by Salmonella enterica serovar Typhimurium for O-antigen production, resistance to antimicrobial peptides and in vivo fitness.
Paterson G K< et al.
Microbiology, 155(10), 3403-3410 (2009)
Feher J J
Quantitative Human Physiology, 1008-1008 (2017)
Jessica N R Peoples et al.
The Journal of biological chemistry, 293(18), 6925-6941 (2018-03-16)
Cardiac energy demands during early embryonic periods are sufficiently met through glycolysis, but as development proceeds, the oxidative phosphorylation in mitochondria becomes increasingly vital. Adrenergic hormones are known to stimulate metabolism in adult mammals and are essential for embryonic development