Kluczowe dokumenty
MAK012
Galactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Galactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
powiązane choroby
pediatric diseases; neonatal diseases
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Galactose assay kit has been used in the determination of reactor galactose concentration.
- It has been used in D-galactose assay using the galactose oxidase enzymatic microreactor.
- It has also been used in the general synthesis and characterization of O-(2-aminoethyl)-O′-galactosyl polyethylene glycol (H2N-PEG-GAL) derivative.
Przydatność
Zasada
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)