Przejdź do
LAA10
L-Amino acids
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
900,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
10 Essential Amino Acids, 1 g of each:
  • A5131 L-Arginine Hydrochloride
  • H8125 L-Histidine Hydrochloride
  • I2752 L-Isoleucine
  • L8000 L-Leucine
  • L5626 L-Lysine Hydrochloride
  • M9625 L-Methionine
  • P2126 L-Phenylalanine
  • T8625 L-Threonine
  • T0254 L-Tryptophan
  • V0500 L-Valine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LAA21AAS18A9781
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
neat
format
multi-component solution
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Amino acids
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does each of the amino acids come separately as powder?
    1 answer
    1. The amino acids included in LRAA10 are packaged individually as 1g in powder form.