Przejdź do
MAK502
Zestaw do oznaczania galaktozy
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
pediatric diseases; neonatal diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Galaktoza (C6H12O6) to monosacharyd występujący w produktach mlecznych, burakach cukrowych, gumach i śluzach. Jest również syntetyzowana u ssaków, gdzie stanowi część glikolipidów i glikoprotein w kilku tkankach. W połączeniu z glukozą tworzy disacharyd laktozę.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania stężenia galaktozy w surowicy, osoczu, moczu, ślinie, mleku, pożywce, żywności i napojach oraz innych próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na metabolizm galaktozy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania galaktozy wykorzystuje specyficzne reakcje sprzężone z enzymem w celu utworzenia barwnego produktu. Intensywność barwy przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia galaktozy w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 10 do 1000 µM galaktozy dla testu kolorymetrycznego i 10 do 100 µM dla testu fluorometrycznego.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)