M6762
1-Methyl-2-pyrrolidinone
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
temp. samozapłonu
518 °F
granice wybuchowości
9.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
tw
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: miscible 0.1 mL/mL, clear, colorless (10%, v/v)
H2O: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: miscible
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter