Merck
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.5% anhydrous basis (titration)
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorpcja
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has