Przejdź do
M9027
MOPS hemisodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
691,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
847,50 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8902M9381RDD018
description
≥99% (titration)
description
≥98% (titration)
description
≥99.5% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
assay
≥99% (titration)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
useful pH range
6.5-7.9
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.5-7.9
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
pKa (25 °C)
-
pKa (25 °C)
7.2
pKa (25 °C)
7.2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS hemisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)