Kluczowe dokumenty
M4889
9-Methyluric acid
powder
Synonim(y):
9-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Postać
powder
kolor
white to light yellow
ciąg SMILES
CN1C(=O)NC2=C1NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-6(10)13)4(11)9-5(12)8-3/h1H3,(H,7,13)(H2,8,9,11,12)
Klucz InChI
XJEJWDFDVPDMAS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3