Merck
M3155
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2′-deoxycytidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
217-219 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)