About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1OC(CO)C(O)C1O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)