Merck
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
Synonim(y):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11O9PK2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
Klucz InChI
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3