Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
composition
solids, 2.5%
packaging
pack of 1 mL, pack of
average diameter
0.80 μm
Features and Benefits
Dye incorporated into beads, not surface-linked
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.80 μm average diameter, aqueous suspension | description 0.055 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 % | description 0.24 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 % | description aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size |
| composition solids, 2.5% | composition solids, 10% | composition solids, 10% | composition Solids, 2.5% |
| average diameter 0.80 μm | average diameter - | average diameter - | average diameter - |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| packaging pack of 1 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, deep blue dyed
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?