Przejdź do
SD6A
Latex beads, styrene divinylbenzene
aqueous suspension, 6.4 μm mean particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
720,80 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
720,80 zł
Cena katalogowa848,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
6.4 μm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LB6L0780L0280
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
6.4 μm
mean particle size
0.6 μm
mean particle size
0.05 μm
mean particle size
2.0 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 2.4%
composition
Solids, 2.5%
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily Zuvela et al.
Reproductive biomedicine online, 41(4), 671-678 (2020-08-28)
What are the changes in the use of four types of counting chambers by laboratories enrolled in an Australian-based external quality assurance programme, and what are their accuracy and precision? Samples of latex beads of known concentration up to 20 × 106/ml
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SD6A-1ML04061838244932
SD6A-2ML04061838209429