Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
976,00 zł
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-60% biuret
concentration
40—60% protein
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
pH Optimum for activity: ~7.5
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity >500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein |
| biological source bacterial (Staphylococcus sp.) | biological source - | biological source bacterial (Staphylococcus sp.) | biological source microbial (Staphylococcus staphylotyticus) |
| suitability suitable for cell lysis | suitability - | suitability suitable for microbiological tests | suitability - |
| concentration 40—60% protein | concentration - | concentration 50—70% protein | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?