Kluczowe dokumenty
L4750
Dodecyl dodecanoate
Synonim(y):
Lauric acid lauryl ester, Lauryl laurate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H48O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Polecane produkty
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)