Merck
L3396
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, 99.0-103.0%
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.33
Beilstein:
3730298
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
Próba
99.0-103.0%
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
mp
75 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mirjam M Schaap et al.
Archives of toxicology, 89(12), 2413-2427 (2014-10-02)
Alternative methods to detect non-genotoxic carcinogens are urgently needed, as this class of carcinogens goes undetected in the current testing strategy for carcinogenicity under REACH. A complicating factor is that non-genotoxic carcinogens act through several distinctive modes of action, which