Merck
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
Synonim(y):
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
lyophilized powder
Zastosowanie
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
Inne uwagi
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)