Kluczowe dokumenty
G3295-4
Sigma-Aldrich
ProtaSea® Fucoidan
brown seaweed extract
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
powder
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
lepkość
5-10 mPa.s
Zastosowanie
Fukoidan NovaMatrix ProtaSea to ekstrakt z brązowych wodorostów Laminaria Hyperborea. Produkt jest wytwarzany w Norwegii ze świeżych wodorostów przy użyciu naturalnych technik ekstrakcji. Dzięki temu fukoidany ProtaSea są jak najbardziej zbliżone do ich naturalnego stanu. Fukoidan Novamatrix ProtaSea składa się w 80% z fukozy. Fukoidany ProtaSea mogą być stosowane w produktach higieny osobistej i nutraceutykach. Fukoidany ProtaSea mogą być potencjalnie stosowane w badaniach nad terapią lekową, zdrowiem stawów, zdrowiem immunologicznym, terapiach przeciwzapalnych, powlekaniu urządzeń medycznych itp.
Informacje prawne
Produkt firmy Dupont Nutrition USA, Inc.
PROTASEA is a registered trademark of DuPont Nutrition USA, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
NIE STOSOWAĆ U LUDZI
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.