Przejdź do
F8065
Fucoidan from Macrocystis pyrifera
≥85%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (Macrocystis pyrifera)
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
color
white to brown
working range
4-7
solubility
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to very faintly brown
storage temp.
room temp
General description
Fucoidan is a fucose-rich, sulfated polysaccharide isolated from several species of brown seaweed.
Biochem/physiol Actions
Studies of fucoidan have found it to have a broad variety of biological activities including antitumor and antiangogenic activities, immunomodulatory, anti-inflammatory, anticoagulant, antithrombotic, and antioxidant activities. Fucoidan induces macrophage activation which subsequently activates mitogen activated protein kinases (MAPKs) and results in natural killer cell proliferation. Fucoidan acts as a nonselective selectin blocker and has been shown to induce apoptosis and suppress angiogenesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8190F8315F5631
assay
≥85%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
biological source
algae (Macrocystis pyrifera)
biological source
algae (Fucus Vesiculosus)
biological source
algae (Undaria pinnatifida)
biological source
algae (Fucus Vesiculosus)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to very faintly brown
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)