MAB1922
Anti-Laminin α2 Antibody, clone 5H2
ascites fluid, clone 5H2, Chemicon®
Synonim(y):
Laminin M chain, Merosin heavy chain, laminin M, laminin alpha 2 subunit, laminin, alpha 2
Wybierz wielkość
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
50% maximal binding to human merosin at 1:50,000 dilution from a previous lot.
Immunohistochemistry:
1:5,000 dilution from a previous lot was used for staining of 8 µm acetone-fixed cryostat muscle sections, prior to detection with a peroxidase-conjugated secondary antibody.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in immunofluorescent.
Affinity chromatography:
A previous lot of this antibody was used in IAP.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Laminin α2 (merosin) on 10 μg of Human Placenta lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage the IgG1 and affect product performance.
Komentarz do analizy
Vascular breast carcinomas, Cultured embryonic retinal neurons and RGCs
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1