Key Documents
L0258
L-701,324
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
7-Chloro-4-hydroxy-3-(3-phenoxy)phenylquinolin-2[1H]-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO: 36.4 mg/mL
ciąg SMILES
OC1=C(C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C21H14ClNO3/c22-14-9-10-17-18(12-14)23-21(25)19(20(17)24)13-5-4-8-16(11-13)26-15-6-2-1-3-7-15/h1-12H,(H2,23,24,25)
Klucz InChI
FLVRDMUHUXVRET-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408) , Grin2a(24409)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience