Przejdź do
K1884
S-(+)-Ketamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Form:
powder
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@]1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-ZOWNYOTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective NMDA glutamate receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K2753P3029
form
powder
form
solid
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)