Przejdź do
SRP0697
Białko TAU-316
recombinant
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~39 kDa
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~39 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
P10636-3
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane ludzkie białko Tau-316 o pełnej długości bez znacznika uległo ekspresji w komórkach E. coli. Tau-316 koduje białko tau związane z mikrotubulami (MAPT), którego transkrypt ulega złożonemu, regulowanemu alternatywnemu splicingowi, dając początek kilku gatunkom mRNA. Transkrypty Tau-316 ulegają zróżnicowanej ekspresji w układzie nerwowym, w zależności od etapu dojrzewania neuronów i typu neuronu (1). Mutacje genu Tau-316 zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, zwyrodnienie korowo-podstawne i postępujące porażenie nadjądrowe (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Pełna długość
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0690SRP0698SRP0722
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
~39 kDa
mol wt
~85 kDa
mol wt
~84 kDa
mol wt
~23 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)