Merck
K0879
Sigma-Aldrich
Kanamycin sulfate Streptomyces kanamyceticus
powder, γ-irradiated
Synonim(y):
Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus, Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
Streptomyces kanamyceticus
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
sterylność
γ-irradiated
Formularz
powder
siła działania
≥700 μg per mg
kolor
white to off-white
pH
6.5-8.5(1% solution)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Klucz InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Opis ogólny
Kanamycyna, A ze Streptomyces kanamyceticus[1] jest polikationowym aminoglikozydem[1] i antybiotykiem o szerokim spektrum działania.[2] Strukturalnie zawiera hydroksylowe i aminowe grupy funkcyjne.[1]
Struktura chemiczna: aminoglikozyd
Zastosowanie
Siarczan kanamycyny Streptomyces kanamyceticus był stosowany jako składnik antybiotyku w pożywce Murashige i Skoog do selekcji eksplantów hodowli tkanek tytoniu.[3] Był również stosowany jako antybiotyk w bulionie Luria do hodowli komórek Escherichia coli K-12 szczep MG1655 do testu wydzielania[4] i komórek E. coli TV1061 do badań immobilizacji.[5]
Działania biochem./fizjol.
Hydroksylowe i aminowe grupy funkcyjne kanamycyny mają kluczowe znaczenie dla jej działania błonowego. Jednakże wykazuje ona również toksyczność w stosunku do komórek ssaków.[1] Zapobiega zanieczyszczeniu w hodowli komórkowej, a także jako środek selektywny dla bakterii z opornością na kanamycynę.
Mode of Action: The product acts by binding to the 70S ribosomal subunit, inhibiting translocation and eliciting miscoding.
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Zasada
Kanamycyna wiąże się z podjednostką rybosomalną 30S i hamuje syntezę białek, prowadząc do śmierci komórki.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepare stock solution directly in the vial with sterile water to a final concentration of 10mg/mL. Stock solution should be stored at 2-8°C.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin M Krause et al.
Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 6(6) (2016-06-03)
Aminoglycosides are natural or semisynthetic antibiotics derived from actinomycetes. They were among the first antibiotics to be introduced for routine clinical use and several examples have been approved for use in humans. They found widespread use as first-line agents in
Shoot Regenerative Capacity Assays in Arabidopsis and Tobacco
Tian-QiZ and Jia-Wei W
Bio-protocol, 6(5) (2016)
Torsten John et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(11), 2242-2252 (2017-08-30)
Biological membranes are natural barriers to the transport of molecules and drugs within human bodies. Many antibacterial agents need to cross these membranes to reach their target and elicit specific effects. Kanamycin A belongs to the family of aminoglycoside antibiotics
Tim Axelrod et al.
Talanta, 149, 290-297 (2016-01-01)
Toxicants in water sources are of concern. We developed a tool that is affordable and easy-to-use for monitoring toxicity in water. It is a biosensor composed of disposable bioreporter pads (calcium alginate matrix with immobilized bacteria) and a non-disposable CMOS
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to