Merck
I9882
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
~99%
Synonim(y):
Propyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.99
Beilstein:
505937
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
ciśnienie pary
43 mmHg ( 25 °C)
Próba
~99%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
gęstość
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C