Merck
I9504
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d3
Synonim(y):
Methyl-d3 Iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CD3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.96
Beilstein:
1732026
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
gęstość pary
4.89 (vs air)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)