Kluczowe dokumenty
HW10506-01
Sigma-Aldrich
Montaż, ruchomy mechanizm podnoszący
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
RA.01
Materiały
stainless steel
Opis ogólny
Firma SAFC zakwalifikowała EZ BioPac firmy ILC Dover jako preferowane opakowanie proszków luzem. Wyprodukowana z folii Armorflex 114 seria EzBiopac to dopasowana do celu, skalowalna i intuicyjna oferta, która umożliwia czyste, bezpieczne i wydajne dostarczanie proszków luzem do bioprocesu.
Jest to akcesorium, które może być używane do wspomagania obsługi EZ BioPac firmy ILC Dover wypełnionego pożywką do hodowli komórkowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)