Kluczowe dokumenty
GF75093408
Copper
wire reel, 5m, diameter 0.01mm, hard, 99.99%
Synonim(y):
CU005110
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 750-934-08
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
5 m × 0.01 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)