HUMANCD14-0002080
Frozen Human Normal CD14+ Monocytes
human peripheral blood (monocytes)
Synonim(y):
CD14+ Cells, Immune Cells, Monocytes
About This Item
Polecane produkty
product name
Frozen Human Normal CD14+ Monocytes, 20 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (monocytes)
Poziom jakości
Postać
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Monocytes are a subset of leukocytes, or white blood cells, found in peripheral blood and can migrate into tissue to differentiate into macrophages or myeloid lineage dendritic cells. CD14+ Monocytes are isolated from peripheral blood and separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, monocytes are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, monocyte activation tests, and other immunology applications.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.