HUMANHL19-0002057
Frozen Human Normal CD19+ B Cells
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Synonim(y):
B Cells, CD19+ Cells, HLA typed, Immune Cells
About This Item
Polecane produkty
product name
Frozen Human Normal CD19+ B Cells, 10 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Poziom jakości
Postać
frozen liquid
opakowanie
vial of 10 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
We are pleased to offer these products from BioIVT.
B cells are a subset of lymphocytes that are a component of humoral response in adaptive immunity and secrete antibodies. B cells also function as antigen-presenting cells. CD19+ B cells encompass early stages of B cell differentiation. CD19+ B Cells are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, B cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.