Kluczowe dokumenty
HUMANCD14-0002081
Sigma-Aldrich
Mrożone ludzkie prawidłowe monocyty CD14+
human peripheral blood (monocytes)
Synonim(y):
Komórki CD14, Komórki odpornościowe, Monocyty
Wybierz wielkość
1 VIAL
3790,00 zł
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
3790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Mrożone ludzkie prawidłowe monocyty CD14+, 10 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (monocytes)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 10 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Monocyty są podzbiorem leukocytów lub białych krwinek występujących we krwi obwodowej i mogą migrować do tkanek w celu różnicowania się w makrofagi lub komórki dendrytyczne linii mieloidalnej. Monocyty CD14+ są izolowane z krwi obwodowej i oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Używane do różnych zastosowań, monocyty są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów, testów aktywacji monocytów i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
10 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are these monocytes pooled or from individual donors? We're looking for a lot of pooled CD14+ human monocytes for our lab.
    1 answer
    1. They are pooled from individual donor sample.