Przejdź do
REM 885
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6070401, human lymph, Lymphoblastoid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lymph
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
46,XY.ish dup(21)(q21)(RP11-15D13++,RP11-66H5++)
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lymph
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 06070401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 06070401-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
46,XY.ish dup(21)(q21)(RP11-15D13++,RP11-66H5++)
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzkie limfocyty transformowane wirusem EBV Alzheimer
Pochodzi od pacjenta z wczesnym początkiem choroby Alzheimera i mózgową angiopatią amyloidową (CAA), niosącego mikroduplikację 6,5 Mb locus genu APP na chromosomie 21. Jest to linia komórek limfoblastoidalnych transformowanych wirusem EBV.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 300 000 do 900 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_93093004CB_85011436CB_96090512
vibrant-m
REM 885
vibrant-m
TAK3
vibrant-m
BRISTOL 8
vibrant-m
Ri-1
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6070401, human lymph, Lymphoblastoid
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96090512, human blood, Lymphoblastoid
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblast
morphology
Lymphoblastoid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)